Merck
901455
Sigma-Aldrich
tert-Butyl-d9 acetate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
tert-Butyl-d9 acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D9H3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Dichte
0.931
Massenverschiebung
M+9
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)