Wichtige Dokumente
900994
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
Synonym(e):
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
powder or solid
SMILES String
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
InChIKey
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)