Wichtige Dokumente
900724
Molybdenum disulfide
dispersion, 0.1-0.5 mg/mL in H2O
Synonym(e):
2D Dispersion, MoS2 Dispersion nonionic surfactant, MoS2 Dispersion with Pluronic F87, Moly sulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
0.1-0.5 mg/mL in H2O
Partikelgröße
≤500 nm
bp
100 °C (water)
Dichte
0.9-1.1 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
InChI
1S/Mo.2S
InChIKey
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials