Wichtige Dokumente
900454
DPPF Pd G4
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
201 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.[C]3(P(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)[C][C][C][C]3.[C]6(P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)[C][C][C][C]6.[Fe]
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.