Merck
900372
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C19H18O11
Molekulargewicht:
461.35
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
InChIKey
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
Anwendung
Relative stereochemistry
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)