900217
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 580 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
Konzentration
5 mg/mL in toluene
λmax
565 nm
Fluoreszenz
λem 580 nm
λem 580 nm±10 nm, quantum yield >50%
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?