Merck
900198
Sigma-Aldrich
Bisphenol F-diglycidyl-ether
mixture of isomers
Synonym(e):
BFDGE, Bis[4-(Glycidyloxy)phenyl]methan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.36
Beilstein:
5349017
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
>88%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
43-48 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
InChIKey
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.