Merck
861863
Sigma-Aldrich
2-Chloradenosin Hemihydrat
97%
Synonym(e):
(−)-6-Amino-2-chlorpurin-9-ribosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClN5O4 · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC(Cl)=N3)O[C@@H]1CO.O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC(Cl)=N6)O[C@@H]4CO.O
InChI
1S/2C10H12ClN5O4.H2O/c2*11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9;/h2*2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15);1H2/t2*3-,5-,6-,9-;/m11./s1
InChIKey
WRURCFOLSGPTMO-IZGCVNAISA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Brian H Trieu et al.
The Journal of physiology, 593(13), 2889-2907 (2015-04-24)
Extended trains of theta rhythm afferent activity lead to a biphasic response facilitation in field CA1 but not in the lateral perforant path input to the dentate gyrus. Processes that reverse long-term potentiation in field CA1 are not operative in