Merck
861839
Sigma-Aldrich
L-(+)-Canavanin -sulfat (Salz) Monohydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NHOCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2SO4·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +17.3°, c = 2 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S.H2O/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4;/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4);1H2/t3-;;/m0../s1
InChIKey
BNZYVMUIGJIRTN-QTNFYWBSSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher Bruhn et al.
Nature communications, 11(1), 4154-4154 (2020-08-21)
The DNA damage response (DDR) coordinates DNA metabolism with nuclear and non-nuclear processes. The DDR kinase Rad53CHK1/CHK2 controls histone degradation to assist DNA repair. However, Rad53 deficiency causes histone-dependent growth defects in the absence of DNA damage, pointing out unknown