860891
Bromkresolpurpur Natriumsalz
indicator grade, Dye content 90 %
Synonym(e):
5′,5″-Dibrom-o-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
indicator grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 90%
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
brown to very dark brown, to Very Dark Red
visual transition interval
5.2-6.8, yellow to purple
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
λmax
379 nm
585 nm (2nd)
ε (Extinktionskoeffizient)
≥47000 at 587-591 nm in 0.1 M NaOH
≥7000 at 375-381 nm in 0.1 M NaOH
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Cc1cc(cc(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c([O-])c(Br)c4
InChI
1S/C21H16Br2O5S.Na/c1-11-7-13(9-16(22)19(11)24)21(14-8-12(2)20(25)17(23)10-14)15-5-3-4-6-18(15)29(26,27)28-21;/h3-10,24-25H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChIKey
WNOIORUCCYNQPE-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?