Wichtige Dokumente
859885
(Z)-9-Tricosen
97%
Synonym(e):
cis-9-Tricosen, Muscalur
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.453 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
InChIKey
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?