Wichtige Dokumente
852678
6-Mercaptopurin Monohydrat
98%
Synonym(e):
6-Purinthiol, 6-Thiohypoxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O.Sc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChIKey
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPAT(5471)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
852678-1KG-A | |
852678-1G-A | 4061833023976 |
852678-25G-A | |
852678-500G-A | |
852678-5G-A | 4061833023990 |