808059
Copper
nanowires, diam. × L ~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm, ~5 mg/mL in hexane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanowires
Konzentration
~5 mg/mL in hexane
Durchm. × L
~100 nm (±20 nm) × 10~20 μm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)