Wichtige Dokumente
802166
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Synonym(e):
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Fp: 175°F
Qualitätsniveau
Assay
95% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Brechungsindex
n/D 1.516
Dichte
0.9800 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
InChIKey
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
175.0 °F
Flammpunkt (°C)
79.44 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)