Wichtige Dokumente
793809
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
InChIKey
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)