Merck
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Synonym(e):
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-163 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)