777250
8-Mercaptoadenine
95%
Synonym(e):
6-Amino-8-mercaptopurine, 6-Amino-9H-purin-8-yl hydrosulfide, 6-Amino-9H-purine-8-thiol, Adenine-8-thiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
370-375 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC=NC2=C1N=C(S)N2
InChI
1S/C5H5N5S/c6-3-2-4(8-1-7-3)10-5(11)9-2/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
InChIKey
BHVOFCPOXNYVCE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable