Merck
776904
Sigma-Aldrich
7-Acetyl-5-bromoindole
96%
Synonym(e):
5-Bromo-7-acetylindole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-114 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cc(Br)cc2cc[nH]c12
InChI
1S/C10H8BrNO/c1-6(13)9-5-8(11)4-7-2-3-12-10(7)9/h2-5,12H,1H3
InChIKey
LPQKQTUKOZNLJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)