Merck
776092
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-(2-pyridinecarboxaldehyde)hydrazone
97%
Synonym(e):
2-[(2,2-Dibenzylhydrazono)methyl]pyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
65-71 °C
SMILES String
C(N(Cc1ccccc1)\N=C\c2ccccn2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19N3/c1-3-9-18(10-4-1)16-23(17-19-11-5-2-6-12-19)22-15-20-13-7-8-14-21-20/h1-15H,16-17H2/b22-15+
InChIKey
IPXKRUCFNUYSKI-PXLXIMEGSA-N
Anwendung
Nitrogen-Directed Iridium-Catalyzed Borylations of Arenes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Use of hemilabile N,N ligands in nitrogen-directed iridium-catalyzed borylations of arenes.
Abel Ros et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(49), 11724-11728 (2011-10-13)