Merck
769037
Sigma-Aldrich
Propan
99.95%, Messer® CANGas
Synonym(e):
n-Propane, Propane gas
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.10
Beilstein:
1730718
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
1.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Beschreibung
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
Assay
99.95%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-188 °C (lit.)
Dichte
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-104 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)