Wichtige Dokumente
767832
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
InChIKey
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?