Merck
766992
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Synonym(e):
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16FO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.483
Dichte
1.143 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChIKey
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)