Merck
765872
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-methoxyphenol
97% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
74-79 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
COc1cccc(O)c1Br
InChI
1S/C7H7BrO2/c1-10-6-4-2-3-5(9)7(6)8/h2-4,9H,1H3
InChIKey
GCFJMEJVRHBPJI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)