Merck
761990
Sigma-Aldrich
(R)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
97%
Synonym(e):
(R)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 4.469
bp
68-71 °C (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H]1N(C)CCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
VCOJPHPOVDIRJK-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)