Wichtige Dokumente
760536
2-Bromobenzoic acid-α-13C,3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O[13C](C1=C(Br)C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
InChIKey
XRXMNWGCKISMOH-YRTBNJHASA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)