Wichtige Dokumente
760390
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Synonym(e):
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.528
bp
204-210 °C/760 mmHg
Dichte
1.585 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChIKey
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.0 °F
Flammpunkt (°C)
106.66 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)