Wichtige Dokumente
759848
Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-Trimethyl-13C3-L-lysine hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH3])CCCC[C@H](N)C(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChIKey
ZKIJKCHCMFGMCM-YIPYLPRCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)