Wichtige Dokumente
755028
5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonym(e):
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
95-100 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
nitrile
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChIKey
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?