Wichtige Dokumente
750034
Hexylphosphonic acid
95%
Synonym(e):
n-Hexylphosphonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
97-103 °C
SMILES String
CCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H15O3P/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChIKey
GJWAEWLHSDGBGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.