Wichtige Dokumente
749966
L-Valine-13C5,15N,2,3,4,4,4-d5-(4-methyl-d3)
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-α-Aminovaleric acid-13C5,15N,2,3,3,4,4,4-d5,4-methyl-d3, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4,4-d5,4-methyl-d3
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
295-300 °C (subl) (lit.)
Massenverschiebung
M+14
SMILES String
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([13C]([2H])([2H])[2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3,2+1D3,3+1D,4+1D,5+1,6+1
InChIKey
KZSNJWFQEVHDMF-BJZWQILWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)