Wichtige Dokumente
749877
L-Serine-13C3,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-hydroxypropionic acid-13C3,15N,2,3,3-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-UXVMDEDXSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)