Merck
748935
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5-13C,4,4,5,5-d4
97 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
S-2-Amino-5-ureidopentanoic-5-13C-4,4,5,5-d4 acid
About This Item
Lineare Formel:
NH2CONH13CD2CD2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
InChIKey
RHGKLRLOHDJJDR-BRCPYFOBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)