Merck
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8BNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChIKey
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)