Merck
744778
Sigma-Aldrich
Glas-Mikroreaktor HTM V-Typ S
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NA.22
Allgemeine Beschreibung
  • Borsilicatglas
  • Maße: 89 x 53 mm
  • Basisausführung ST, Reagenzien: A1, A2, Produkt: P, Parallel Channel Tempering WÜ
  • Anschluss: Glas-Innenschraubgewinde 1/4" UNF 28
  • Wärmetauscher (WÜ)-Anschlüsse: Hohlschrauben
  • Internes Volumen: 0,1 ml,
  • Zul. Partikelgröße: 150 μm,
  • Durchfluss von Wasser bei 2(6) bar: noch nicht untersucht.
  • Maximaldruck: 10 bar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)