Wichtige Dokumente
743011
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
10,000
Synonym(e):
MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylenglykol-monomethylether, PEG-thiol, Polyethylenglykol-2-mercaptoethyl-methylether
Alle Fotos(1)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?