Merck
742872
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-Methylimidazoliumchlorid-Aluminiumchlorid
Synonym(e):
AICl3-EMIC, Aluminum chloride-1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride, EMIM Cl AlCl3
About This Item
Lineare Formel:
(C6H11ClN2)2 · (AlCl3)3
Molekulargewicht:
693.26
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
≤100 ppm iron
Verwandte Kategorien
Anwendung
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride-aluminum chloride can be used as a medium for the preparation of poly(p-phenylene) films via electropolymerization of benzene.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benzene polymerization in 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride-AlCl3 ionic liquid.
Goldenberg LM and Osteryoung RA.
Synt. Metals, 64(1), 63-68 (1994)