Wichtige Dokumente
741752
Dienestrol-3′,3",5′,5"-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
3,4-Bis(hydroxyphenyl)-2,4-hexadiene-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1cc(cc([2H])c1O)C(=C/C)\C(=C\C)c2cc([2H])c(O)c([2H])c2
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h3-12,19-20H,1-2H3/b17-3+,18-4+/i9D,10D,11D,12D
InChIKey
NFDFQCUYFHCNBW-XTALISAZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)