Merck
739138
Sigma-Aldrich
3-(2-Iodophenyl)propionic acid
97%
Synonym(e):
2-Iodobenzenepropanoic acid, 3-(2-Iodophenyl)propanoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9IO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-92 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
iodo
SMILES String
OC(=O)CCc1ccccc1I
InChI
1S/C9H9IO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
POJTZKMVSQVKNR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)