Merck
737577
Sigma-Aldrich
2,3-Butadien-1-ol
95%
Synonym(e):
1,2-Butadien-4-ol, 4-Hydroxy-1,2-butadiene, Hydroxymethylallene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.477
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h3,5H,1,4H2
InChIKey
JXKCVRNKAPHWJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
108.0 °F
Flammpunkt (°C)
42.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2