Merck
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20D5H25O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
-54--53 °C (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
InChIKey
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)