Wichtige Dokumente
733172
2-Oleoyl-18-13C-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13CH3]
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1/i1+1
InChIKey
WTJKGGKOPKCXLL-ANOOEZLYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)