Merck
733164
Sigma-Aldrich
1-Oleoyl-18-13C-sn-glycero-3-phosphocholine
97 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC25H52NO7P
Molekulargewicht:
522.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
97 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H](COP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCC[13CH3])=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1/i1+1
InChIKey
YAMUFBLWGFFICM-SRRGKNFKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)