Wichtige Dokumente
732028
N-Methyl-13C, d3-diethanolamine
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
2,2′-Methyl-13C,d3-iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methyl-13C,d3-amine, DMEA-methyl-13C,d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
246-248 °C (lit.)
Dichte
1.072 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3/i1+1D3
InChIKey
CRVGTESFCCXCTH-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)