Merck
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: silicon
reagent type: catalyst
Brechungsindex
n20/D 1.511
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
InChIKey
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)