Merck
730718
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Propanoic anhydride-1,1′-13C2
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH213CO)2O
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
bio NMR: suitable
bp
167 °C (lit.)
Dichte
1.030 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CC[13C](=O)O[13C](=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChIKey
WYVAMUWZEOHJOQ-MPOCSFTDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)