Merck
729701
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu-OH-5-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic-5-13C acid, L-Glutamic acid-5-13C,N-Fmoc
About This Item
Lineare Formel:
HO213C(CH2)2CH(NH-Fmoc)CO2H
Molekulargewicht:
370.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CC[13C](O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO6/c22-18(23)10-9-17(19(24)25)21-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,26)(H,22,23)(H,24,25)/t17-/m0/s1/i18+1
InChIKey
QEPWHIXHJNNGLU-FIJHUKRISA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)