Merck
729043
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6D3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
71-73 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1D,2D,3D
InChIKey
PBOPJYORIDJAFE-CBYSEHNBSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.