Wichtige Dokumente
726427
3,5-Dimethyl-benzylbromid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
α-Brom-mesitylen, 1-(Brommethyl)-3,5-dimethyl-benzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.09
Beilstein:
1857343
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?