Merck
724149
Sigma-Aldrich
4-Chlor-2-Nitrobenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-4-1-2-6(14(8,12)13)5(3-4)9(10)11/h1-3H
InChIKey
LYESTQKHIPXVIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)