Wichtige Dokumente
723622
9H-Carbazole-9-(4-phenyl) boronic acid pinacol ester
95%
Synonym(e):
9-(4-(4,4,5,5-Tetramethy-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-9H-carbazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
165-173 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)-n3c4ccccc4c5ccccc35
InChI
1S/C24H24BNO2/c1-23(2)24(3,4)28-25(27-23)17-13-15-18(16-14-17)26-21-11-7-5-9-19(21)20-10-6-8-12-22(20)26/h5-16H,1-4H3
InChIKey
AHDSYMVAUJZCOP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)